Kluczowe dokumenty
684163
Indan-1,2-dione
97%
Synonim(y):
1H-Indene-1,2(3H)-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
117-124 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
WFFZGYRTVIPBFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Indan-1,2-dione is a latent fingerprint reagent widely used in forensic chemistry. It can also be used to synthesize polycyclic arene and heteroarene systems containing five membered rings.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Bent N-Heteroarenes.
Hahn S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(18), 8485-8494 (2016)
A Combined Experimental and Theoretical Study of the Ammonium Bifluoride Catalyzed Regioselective Synthesis of Quinoxalines and Pyrido[2,3-b]pyrazines.
Lassagne F, et al.
Synthesis, 47, 2680-2689 (2015)
Chemical development of latent fingerprints: 1, 2-indanedione has come of age.
Wiesner S, et al.
Journal of Forensic Sciences, 46(5), 1082-1084 (2001)
Optimisation and evaluation of 1,2-indanedione for use as a fingermark reagent and its application to real samples.
Wallace-Kunkel C, et al.
Forensic Science International, 168(1), 14-26 (2007)
Patrick Fritz et al.
Forensic science international, 257, 20-28 (2015-08-19)
Dimethylaminocinnamaldehyde was re-evaluated as a wet contact reagent for the treatment of latent fingermarks on porous substrates. A new formulation (consisting of 0.028 g p-dimethylaminocinnamaldehyde, 0.84 mL glacial acetic acid, 6.2 mL ethyl acetate and 0.993 L 40-60 °C petroleum