Merck
681490
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylsilyl)pyridine
90%
Synonim(y):
Dimethyl(2-pyridyl)silane
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H4N)Si(CH3)2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[SiH](C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H11NSi/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6,9H,1-2H3
Klucz InChI
FTSXFFCALJHVGU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A useful scaffold for a number of reactions including hydrosilylation, cross-coupling, and olefination.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Itami, K.; Yoshida, J.
Synlett, 157-157 (2006)