Merck
681482
Sigma-Aldrich
2-(Allyldimethylsilyl)pyridine
90%
Synonim(y):
Allyldimethyl(2-pyridyl)silane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2CHCH2)Si(CH3)2(C5H4N)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5046
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(CC=C)c1ccccn1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-4-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11-10/h4-8H,1,9H2,2-3H3
Klucz InChI
WIRIPVDRZYVTCG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(allilodimetylosililo)pirydyna może być stosowana jako odczynnik transferowy pirydylu do otrzymywania podstawionych pochodnych pirydyny w reakcji z różnymi jodkami arylowymi w obecności katalizatora palladowego i aktywatora tlenku srebra(I). Może być również stosowany jako odczynnik sprzęgający w allilowaniu związków karbonylowych przy użyciu katalizatora miedziowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiki Nokami et al.
Organic letters, 8(4), 729-731 (2006-02-14)
[reaction: see text] (2-Pyridyl)allyldimethylsilanes were found to be novel pyridyl transfer reagents in palladium-catalyzed cross-coupling reactions of various aryl iodides in the presence of silver(I) oxide as an activator.
Copper-catalyzed allylation of carbonyl derivatives using allyl (2-pyridyl) silanes
Kamei T, et al.
Organic Letters, 7(21), 4725-4728 (2005)