Merck
68054
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-nitrophenethylamine hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AgNO3, titration)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
Klucz InChI
VGJDSNZOPPZCTB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)