Kluczowe dokumenty
680435
sec-Butyl-d9 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
bp
98 °C
gęstość
0.905 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
Klucz InChI
BTANRVKWQNVYAZ-CBZKUFJVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)