Merck
678104
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide-18O3
95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
As218O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Próba
97% (CP)
masa cząsteczkowa
203.54 by atom % calculation
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[18O]=[As][18O][As]=[18O]
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
Klucz InChI
IKWTVSLWAPBBKU-LXJNWNNVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)