Merck
678090
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1113CH213COOCH(CH3)2
Masa cząsteczkowa:
272.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość nasypowa
0.856 g/mL(lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3/i15+1,17+1
Klucz InChI
AXISYYRBXTVTFY-YSNSLIITSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)