Kluczowe dokumenty
677124
1,3-Cyclohexane dimethanol-d4
98 atom % D, cis/trans mixture, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D4H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
bp
283 °C
gęstość
1.048 g/mL at 25 °C (est.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C1CCCC(C1)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h7-10H,1-6H2/i5D2,6D2
Klucz InChI
LUSFFPXRDZKBMF-NZLXMSDQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
322.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)