Merck
675229
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
164-169 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1C)-c2c(C)c(C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10/h11-12,25-26H,1-10H3
Klucz InChI
NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Cocatalyst in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination
Reactant in preparation of:
  • Sulfonate phenol ligands via sulfonylation
  • Catalysts for asymmetric olefin hydroamination/cyclization reactions
  • Single site catalyst precursors for catalysis of ring-opening reactions
  • Biphen-Mo complex used for catalysis of enantioselective ring-closing metathesis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)