Merck
675105
Sigma-Aldrich
(11-Mercaptoundecyl)hexa(ethylene glycol)
90%
Synonim(y):
(1-Mercaptoundec-11-yl)hexa(ethylene glycol), Hexa(ethylene glycol)mono-11-mercaptoundecyl ether, MUHEG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H48O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474
gęstość
1.0154 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C23H48O7S/c24-10-12-26-14-16-28-18-20-30-22-21-29-19-17-27-15-13-25-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-31/h24,31H,1-23H2
Klucz InChI
QYKSUHRPPSCIFK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.