Kluczowe dokumenty
674958
2-Nitro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-159 °C
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15BN2O4/c1-10(2)11(3,4)18-12(17-10)8-5-6-9(13-7-8)14(15)16/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
KEOFPCPNACMWHS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)