Merck
674400
Sigma-Aldrich
1,16-Hexadecanedithiol
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H34S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
solid
mp
48-52 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h17-18H,1-16H2
Klucz InChI
JSRUFBZERGYUAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,16-heksadekanoditiol (HDDT) to alkanotiol, który ułatwia tworzenie samoorganizujących się monowarstw (SAM). Jest on stosowany głównie do unieruchamiania atomów powierzchniowych poprzez przyłączanie grup tiolowych.
Zastosowanie
HDDT tworzy SAM na nanocząstkach złota do potencjalnego wykorzystania w biosensorach i innych zastosowaniach biologicznych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Aging of 1, omega-alkyldithiol interlinked au nanoparticle networks
Joseph Y, et al.
Chemistry of Materials, 21(8), 1670-1676 (2009)
Templated growth of calcite, vaterite and aragonite crystals onself-assembled monolayers of substituted alkylthiols on gold
Kuther J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 8(3), 641-650 (1998)
The Journal of Physical Chemistry B, 107(30), 7406-7413 (2003)
Selective Nucleation and Area-Selective OMCVD of Gold on Patterned Self-Assembled Organic Monolayers Studied by AFM and XPS: A Comparison of OMCVD and PVD
Winter C, et al.
Chem. Vap. Deposition, 6(4), 199-205 (2000)
Produkty
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860383P-10MG4061835191550
674400-100MG4061832735634