Kluczowe dokumenty
672955
L-Threonine-13C4,15N
endotoxin tested, 98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -27.4°, c = 1 in H2O
mp
256 °C (dec.) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[H][13C@]([13CH3])(O)[13C@]([H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
AYFVYJQAPQTCCC-KJQIOZMZSA-N
Zastosowanie
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)