Merck
671177
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium methyl carbonate solution
~50% in methanol: water (2:3)
Synonim(y):
Methyltributylammonium methyl carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H33NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
~50% in methanol: water (2:3)
Poziom jakości
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
COC([O-])=O.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C2H4O3/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-5-2(3)4/h5-13H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZKWSMHMGQLTZGI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Tributylmethylammonium methyl carbonate can be used in the preparation of counter-cation anionic monomers by reacting with 2-acrylamido-2- methylpropanesulfonic acid and acrylic acid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The use of CBILS© – Carbonate Based Ionic Liquid Synthesis – developed by the Austrian company proionic, offers one of the simplest, yet most elegant synthetic methods for the production of ionic liquids