Merck
665541
Sigma-Aldrich
β-Alanine-3-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13CH2CH2COOH
Masa cząsteczkowa:
91.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
202 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2][13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i2+1,4+1
Klucz InChI
UCMIRNVEIXFBKS-NDLBAUGKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)