Kluczowe dokumenty
663883
Potassium hydrogenfluoride solution
3.0 M in H2O
Synonim(y):
Potassium acid bifluoride solution, Potassium acid fluoride solution, Potassium bifluoride, Potassium fluoride hydrofluoride solution, Potassium hydrogen difluoride, Potassium monohydrogen difluoride solution
About This Item
Polecane produkty
Zastosowanie
- Development of 18F-labeled trifluoroboroaryl-functionalized PAMAM dendron/biotin conjugates for targeting of HER-2 expressing cancer cells pretreated with avidin-conjugated antibody
- Preparation of tetrabutylammonium trifluoroborates
- Used as a nucleophile for charge delocalization and enhanced acidity in tricationic superelectrophiles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?