Merck
662976
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498
gęstość
1.311 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Klucz InChI
ZULRQGBHWBQPFE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
126.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)