Merck
662658
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
AMP-15N5 disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H1215N5Na2O7P
Masa cząsteczkowa:
396.15
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Próba
≥95% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[15NH2]C1=[15N]C=[15N]C2=C1[15N]=C[15N]2[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;;
Klucz InChI
QGXLVXZRPRRCRP-BNULDTGWSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3