Merck
662666
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
5′-Uridylic-15N2 acid disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H1115N2Na2O9P
Masa cząsteczkowa:
370.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C=CC([15N]([H])C2=O)=O)C1O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1;;
Klucz InChI
KURVIXMFFSNONZ-SOIXSBQKSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)