Merck
662291
Sigma-Aldrich
Cholesterol-3,4-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Cholest-5-en-3,4-13C2-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C25H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.64
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1,21+1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-WKKCFSIESA-N
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ricquita D Pollard et al.
The Journal of biological chemistry, 290(25), 15496-15511 (2015-05-08)
Studies in human populations have shown a significant correlation between procollagen C-endopeptidase enhancer protein 2 (PCPE2) single nucleotide polymorphisms and plasma HDL cholesterol concentrations. PCPE2, a 52-kDa glycoprotein located in the extracellular matrix, enhances the cleavage of C-terminal procollagen by