Merck
W6489
Cholesterol-3,4-13C2
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C25H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.64
Kod UNSPSC:
12352001
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
mp
147-149 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1,21+1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-WKKCFSIESA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)