Merck
661767
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
Synonim(y):
2-(2-Naphthyl)ethanamine hydrochloride, 2-Naphthaleneethanamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
226 °C (1st melting event)
241 °C (2nd melting event)
274 °C (3rd melting event)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl[H].NCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N.ClH/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
Klucz InChI
VJPPXKBLHHCXLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)