Merck
658863
Sigma-Aldrich
Octyl-β-D-glucopyranoside-d24
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D24H4O6
Masa cząsteczkowa:
316.52
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+22
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[C@]1([2H])O[C@]([2H])(C([2H])([2H])O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C13H26O6/c1-2-3-4-5-6-7-18-13-12(17)11(16)10(15)9(8-14)19-13/h9-17H,2-8H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D,12D,13D
Klucz InChI
NIDYWHLDTIVRJT-RQRBGYQQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)