Merck
658421
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
p-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl 4-nitro-L-phenylalaninate hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2CH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
210-214 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
BTHMRXRBXYHLRA-FVGYRXGTSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)