Merck
657573
Sigma-Aldrich
5,6-Methylenedioxy-1-indanone
97%
Synonim(y):
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d]-1,3-dioxol-5-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
162-166 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
Klucz InChI
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)