Kluczowe dokumenty
656976
L-2-Aminoadipic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
(S)-2-Aminohexanedioic acid-1-13C, L-Homoglutamic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)3CH(NH2)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
162.15 by atom % calculation
mp
203-205 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1/i6+1
Klucz InChI
OYIFNHCXNCRBQI-JGTYJTGKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?