Merck
656321
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
90%
Synonim(y):
2-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
Postać
solid
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
Cl.COc1ccc(CCN)cc1Cl
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
Klucz InChI
VGUBBPZQDURYFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)