Merck
655716
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-13C16 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C16C21H66N7O17P3S · xLi+
Masa cząsteczkowa:
1021.83 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
12352005
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+16
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and empirical formula based on free acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.