Merck
675768
Sigma-Aldrich
Oleoyl-13C18 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C18C21H68N7O17P3S · xLi+
Masa cząsteczkowa:
1049.85 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+18
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)