Merck
703885
Sigma-Aldrich
Octanoyl-2,4,6,8-13C4 Coenzyme A, lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
Octanoyl-2,4,6,8-13C4 coenzyme A, lithium salt, Capryloyl-2,4,6,8-13C4 coenzyme A, lithium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2513C4H50N7O17P3S · xLi+
Masa cząsteczkowa:
897.70 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Postać
powder
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH3]
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;/q;3*+1/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;/m1.../s1/i1+1,5+1,7+1,9+1;;;
Klucz InChI
TUTBZLHSPWATJF-AENIDCCJSA-K
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)