Kluczowe dokumenty
655546
1,6-Bis(p-carboxyphenoxy)hexane
90%
Synonim(y):
CPH
About This Item
Polecane produkty
Próba
90%
Formularz
solid
mp
278-290 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C20H22O6/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24/h5-12H,1-4,13-14H2,(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
FQJXYULOQZUKBZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)