Merck
654337
Sigma-Aldrich
6-(4-Boc-piperazin-1-yl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
Synonim(y):
4-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)-1-Boc-piperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32BN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
165-169 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C20H32BN3O4/c1-18(2,3)26-17(25)24-12-10-23(11-13-24)16-9-8-15(14-22-16)21-27-19(4,5)20(6,7)28-21/h8-9,14H,10-13H2,1-7H3
Klucz InChI
JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)