Merck
652652
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
96%
Synonim(y):
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
gęstość
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccccc1C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)9-11-5-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
Klucz InChI
IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>249.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 121 °C