Key Documents
652288
Hydrotalcite, synthetic
Synonim(y):
Magnesium aluminum hydroxycarbonate
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
gęstość
2.0 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O[Mg+].O[Mg+].O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+3;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Klucz InChI
PWZFXELTLAQOKC-UHFFFAOYSA-A
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?