Merck
651435
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodopyridine
97%
Synonim(y):
5-Iodo-2(1H)-pyridone, 5-Iodo-2-pyridinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
192-196 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Oc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H4INO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
Klucz InChI
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
Light sensitive
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)