Merck
649260
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-methylquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
94-98 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1ccc2cc(Cl)ccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
OCCIBGIEIBQGAJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)