Merck
648876
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
161-165 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Oc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-10-5(11)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)