Merck
648612
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonim(y):
2′-Deoxy-5′-cytidylic-13C9,15N3 acid disodium salt, dCMP-13C9,15N3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H1215N3Na2O7P
Masa cząsteczkowa:
363.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom %
Próba
≥95% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+12
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15N]([13CH]=[13CH]1)[13C@H]2[13CH2][13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(O)(O)=O)O2
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)