Merck
646210
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine-13C10,15N5 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonim(y):
dGTP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C10H1415N5Na2O13P3
Masa cząsteczkowa:
566.04
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom %
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
stężenie
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+15
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)