Merck
646466
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)713CH=13CH(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1
Klucz InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-QIYRZPEASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.