Merck
710709
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic-d15 acid
98 atom % D
Synonim(y):
2-Ethylcaproic-d15 acid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)3CD(C2D5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
liquid
tw
228 °C
przesunięcie masy
M+15
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
Klucz InChI
OBETXYAYXDNJHR-BKUSUEPDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)