Merck
643998
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
97%
Synonim(y):
4′-Hydroxy-[1,1′−biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Hydroxybiphenyl-3-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
solid
mp
164-168 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8,15H
Klucz InChI
DTNKYIRPORWHHR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)