Merck
643521
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
108-112 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)nc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-2-6(8)11-7(9)5(4)3-10/h2H,1H3
Klucz InChI
LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)