Merck
630594
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
98-102 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1cc(OC)c(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)11-9(14-3)5-8(13-2)6-10(11)15-4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)