Merck
616818
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
BSA-d18
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D18H3NOSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
tw
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
mp
24 °C
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+18
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[Si](O\C(C)=N\[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3
Klucz InChI
SIOVKLKJSOKLIF-ZISKVVLHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)