Kluczowe dokumenty
616184
myo-Inositol-C-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D6H6O6
Masa cząsteczkowa:
186.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
gęstość
1.752 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H][C@]1(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
CDAISMWEOUEBRE-CFBUUQDRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?