Merck
615617
Sigma-Aldrich
Sebacic acid-C-d16
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Decanedioic acid-C-d16
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CD2)8CO2H
Masa cząsteczkowa:
218.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
tw
294.5 °C (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+16
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Klucz InChI
CXMXRPHRNRROMY-SADLKCKLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.