Kluczowe dokumenty
614742
4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HO-C6D4-CHO
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
117-119 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
RGHHSNMVTDWUBI-RHQRLBAQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Anupam Giri et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(12), 2069-2084 (2017-09-09)
For the implementation of Regulation (EC) No 2065/2003 related to smoke flavourings used or intended for use in or on foods a method based on solid-phase micro extraction (SPME) GC/MS was developed for the characterisation of liquid smoke products. A