Merck
613851
Sigma-Aldrich
Propyne-3,3,3-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Methyl-d3-acetylene
About This Item
Wzór liniowy:
CD3C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
43.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352003
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2D3
Klucz InChI
MWWATHDPGQKSAR-BMSJAHLVSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-59.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-51 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)