Merck
612758
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.4% in chloroform-d (99.8 atom %), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
stężenie
0.4% in chloroform-d (99.8 atom %)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Czułość 1H
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 3 mm zawiera 0,235 ml.
Każde opakowanie zawiera 10 probówek.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)